Principaux documents
COM448621762
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Amino-1H-pyrazol-4-yl)benzonitrile
250 MG
267.68 CHF
1 G
503.04 CHF
Réf. du fournisseur: HI-1891-250MG
267.68 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
267.68 CHF
1 G
503.04 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: HI-1891-250MG
267.68 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(3-amino-1H-pyrazol-4-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H8N4/c11-5-7-1-3-8(4-2-7)9-6-13-14-10(9)12/h1-4,6H,(H3,12,13,14)
Clé InChI
ZOAZJOZWKSLYFR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1891
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1891