Principaux documents
COM448621201
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethoxymethyl-1H-imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-2-9-6-8-4-3-7-5-8/h3-5H,2,6H2,1H3
Clé InChI
VAJJXKGFPILYBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1021
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1021