COM448620233
Combi-Blocks, Inc.
2-[(3-Methyloxetan-3-yl)methyl]isoindole-1,3-dione
Réf. du fournisseur: HC-3904-1G
170.76 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: HC-3904-1G
170.76 CHF
Iupac Name
2-[(3-methyl-3-oxetanyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-13(7-17-8-13)6-14-11(15)9-4-2-3-5-10(9)12(14)16/h2-5H,6-8H2,1H3
Clé InChI
LURDIDJVEDPPTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3904