Key Documents
COM448618187
Combi-Blocks, Inc.
2-(1-BOC-Pyrrolidin-3-yloxy)pyrimidine-5-boronic acid
250 MG
364.59 CHF
1 G
683.03 CHF
Vendor SKU: FA-2168-250MG
364.59 CHF
Disponibilité
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
364.59 CHF
1 G
683.03 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.13
Numéro MDL:
Vendor SKU: FA-2168-250MG
364.59 CHF
Disponibilité
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinyl]oxy}-5-pyrimidinylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H20BN3O5/c1-13(2,3)22-12(18)17-5-4-10(8-17)21-11-15-6-9(7-16-11)14(19)20/h6-7,10,19-20H,4-5,8H2,1-3H3
Clé InChI
AITHNJSHQLUWRP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2168
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2168