Principaux documents
COM448617824
Combi-Blocks, Inc.
2-amino-6-bromobenzoic acid hydrochloride
1 G
94.61 CHF
5 G
149.99 CHF
25 G
419.97 CHF
Réf. du fournisseur: CA-5738-1G
94.61 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
94.61 CHF
5 G
149.99 CHF
25 G
419.97 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.49
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CA-5738-1G
94.61 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2.ClH/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11;/h1-3H,9H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
DFGBDUKABFDVOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5738
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5738