Principaux documents
COM448617677
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 4-tert-butyl-3-nitrobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-tert-butyl-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C13H17NO4/c1-5-18-12(15)9-6-7-10(13(2,3)4)11(8-9)14(16)17/h6-8H,5H2,1-4H3
Clé InChI
BUSAGWGSTPOYTM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5509
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5509