Documents
COM448612204
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-butylbenzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.78
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-N-butylbenzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2O2S.ClH/c1-2-3-8-12-15(13,14)10-7-5-4-6-9(10)11;/h4-7,12H,2-3,8,11H2,1H3;1H
Clé InChI
YSHBVSVNRQLPKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2961
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2961