Principaux documents
CIAH99A6DEAA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 2-(2-bromo-5-methylthiazol-4-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-(2-bromo-5-methylthiazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-3-12-7(11)4-6-5(2)13-8(9)10-6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XVMVXJBBUWTRJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C, sealed storage, away from moisture
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1955524-08-9.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0693967.pdf