Principaux documents
CIAH987F3EE3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6,7-Dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
241.3+-9.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-8-6(9-5-1)2-3-7-8/h2-3H,1,4-5H2
Clé InChI
IASRYLKZYZPWRV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1383675-84-0.html
Boiling point
241.3+-9.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0203953.pdf