Documents
CIAH987F3D65
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.15
Numéro MDL:
Point d'ébullition
253.0+-35.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2-methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-5-6(8(13)14)3-2-4-7(5)15-9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
RUHZYHRNERFCLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1261764-39-9.html
Boiling point
253.0+-35.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0197760.pdf