Principaux documents
CIAH987EF2F8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Bromo-3-methylnaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
127C Press: 3.5 Torr
Iupac Name
1-bromo-3-methylnaphthalene
Inchi Code
1S/C11H9Br/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11(12)7-8/h2-7H,1H3
Clé InChI
ZZGLLXBRLJUZQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/54357-18-5.html
Flash Point
138.2C
Boiling point
127C Press: 3.5 Torr
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W007270.pdf