Principaux documents
CIAH987EF2F7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5,8-Dioxa-10-azadispiro[2.0.4.3]undecane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
258.6+-25.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
5,8-dioxa-10-azadispiro[2.0.4.3]undecane
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-2-7(1)5-9-6-8(7)10-3-4-11-8/h9H,1-6H2
Clé InChI
IVJLQSOJUNXMDA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/129321-60-4.html
Boiling point
258.6+-25.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W007265.pdf