Principaux documents
CH6371385782
Chem Impex International, Inc.
3-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl] Thiomorpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiomorpholine
Inchi Code
1S/C11H12F3NS/c12-11(13,14)9-3-1-8(2-4-9)10-7-16-6-5-15-10/h1-4,10,15H,5-7H2
Clé InChI
MPLQHRJLTSFLIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-4-trifluoromethyl-phenyl-thiomorpholine/14089?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-4-trifluoromethyl-phenyl-thiomorpholine/14089?cid=0