Principaux documents
CH6371380731
Chem Impex International, Inc.
Fmoc-n-butyl-hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.38
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl butyl(hydroxy)carbamate
Inchi Code
1S/C19H21NO3/c1-2-3-12-20(22)19(21)23-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18,22H,2-3,12-13H2,1H3
Clé InChI
GRQGMIBVZPWPMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8C
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/fmoc-n-butyl-hydroxylamine/5846?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/fmoc-n-butyl-hydroxylamine/5846?cid=0