C12H316CEAA8
Chemcia Scientific, LLC
(7-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol
Réf. du fournisseur: CC00-6652-500MG
379.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: CC00-6652-500MG
379.50 CHF
Iupac Name
(7-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c9-6-1-2-11-4-7(5-12)10-8(11)3-6/h1-4,12H,5H2
Clé InChI
VMNAPSCBFLHMFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3031