Documents
CH4424848109
ChemBridge Corporation
5-hydroxy-2-methylisonicotinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-2-methylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-4-2-5(7(10)11)6(9)3-8-4/h2-3,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
PZFCGNPCQFHNCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4066855
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4066855_sds.pdf