Principaux documents
CH4424847688
ChemBridge Corporation
2-ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-2-6-4-3-5-7-6;/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3;1H
Clé InChI
UJKDOLJYFHFNJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030606
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030606_sds.pdf