CH4424847554
ChemBridge Corporation
[(2,4-dimethylphenyl)(3-pyridinyl)methyl]amine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: 4030487-1G
125.18 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 4030487-1G
125.18 CHF
Iupac Name
(2,4-dimethylphenyl)(3-pyridinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16N2.2ClH/c1-10-5-6-13(11(2)8-10)14(15)12-4-3-7-16-9-12;;/h3-9,14H,15H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
JNAPLTVCHSUUSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030487_sds.pdf