Principaux documents
CH4424846501
ChemBridge Corporation
(3-methylcyclohexyl)propylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.74
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-N-propylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-3-7-11-10-6-4-5-9(2)8-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
FUPMTBJTGOQTGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024919
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024919_sds.pdf