Principaux documents
CH4424846347
ChemBridge Corporation
[3-(3-fluorophenyl)propyl]amine hydrochloride
250 MG
229.97 CHF
1 G
391.00 CHF
5 G
1 381.45 CHF
Réf. du fournisseur: 4019785-250MG
229.97 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
229.97 CHF
1 G
391.00 CHF
5 G
1 381.45 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4019785-250MG
229.97 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-fluorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11;/h1,3,5,7H,2,4,6,11H2;1H
Clé InChI
GFQXQOAFVIWSEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4019785
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4019785_sds.pdf