Documents
CH4424845673
ChemBridge Corporation
4-(aminomethyl)-1,3-thiazol-2-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.11
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(aminomethyl)-1,3-thiazol-2-ylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3S.2ClH/c5-1-3-2-8-4(6)7-3;;/h2H,1,5H2,(H2,6,7);2*1H
Clé InChI
OKEWDBTVHPZPAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010279
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010279_sds.pdf