Principaux documents
CH4424844935
ChemBridge Corporation
[(5-chloro-6-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.1
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-chloro-6-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O.ClH/c1-5-2-8-7(3-6(5)10)12-9(4-11)13-8;/h2-3H,4,11H2,1H3;1H
Clé InChI
MOYJWBXVVCQFNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002149
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002149_sds.pdf