Principaux documents
CH4332968591
ChemBridge Corporation
5-propyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-propyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol
Inchi Code
1S/C5H8N2O2/c1-2-3-4-6-7-5(8)9-4/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
VNOBKMZJKWBFLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045033
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045033_sds.pdf