Principaux documents
CH4238557802
ChemBridge Corporation
4-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
250 MG
177.58 CHF
1 G
256.81 CHF
5 G
847.25 CHF
Réf. du fournisseur: 4036192-250MG
177.58 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
177.58 CHF
1 G
256.81 CHF
5 G
847.25 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4036192-250MG
177.58 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-5-3-2-4-6-7(5)10-8(9)11-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
MIAUDOAQZUOHJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036192
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036192_sds.pdf