Principaux documents
CH4182076398
ChemBridge Corporation
(ethylsulfonyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(ethylsulfonyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H8O4S/c1-2-9(7,8)3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
XTKCDFOXCDJUGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027612
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027612_sds.pdf