Principaux documents
CH4182075511
ChemBridge Corporation
1-(2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-4-9-5-8(6-11)2-3-10(9)12-7/h2-3,5,7H,4,6,11H2,1H3
Clé InChI
HRICJDUBSORGIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4017151
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4017151_sds.pdf