CH4102153414
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-(2-cyclopropylphenyl)acetamide
Réf. du fournisseur: 7094977-250MG
177.58 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 7094977-250MG
177.58 CHF
Iupac Name
2-chloro-N-(2-cyclopropylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H12ClNO/c12-7-11(14)13-10-4-2-1-3-9(10)8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2,(H,13,14)
Clé InChI
FIYNRKCOFRDEMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7094977_sds.pdf