Principaux documents
CH4102153148
ChemBridge Corporation
4-[3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]aniline
1 G
125.18 CHF
5 G
318.16 CHF
Réf. du fournisseur: 9030509-1G
125.18 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
125.18 CHF
5 G
318.16 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 9030509-1G
125.18 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]aniline
Inchi Code
1S/C15H13N3O/c1-10-3-2-4-12(9-10)14-17-15(19-18-14)11-5-7-13(16)8-6-11/h2-9H,16H2,1H3
Clé InChI
QRLNLRHSHPXWCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9030509
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9030509_sds.pdf