Principaux documents
CH4102151036
ChemBridge Corporation
N-ethyl-N-(pyrrolidin-2-ylmethyl)ethanamine
5 G
318.16 CHF
Réf. du fournisseur: 4014382-5G
318.16 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
5 G
318.16 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4014382-5G
318.16 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
N-ethyl-N-(2-pyrrolidinylmethyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-3-11(4-2)8-9-6-5-7-10-9/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
SWMHMAUXZINLIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014382
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014382_sds.pdf