Principaux documents
CH4102149948
ChemBridge Corporation
3-(4-fluorophenyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H12FN/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-4,9,12H,5-7H2
Clé InChI
IWOQWISAVOSATC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4006409
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4006409_sds.pdf