Documents
CH4061525378
ChemBridge Corporation
1-amino-6,7,8,9-tetrahydrothieno[2,3-c]isoquinoline-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.32
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-6,7,8,9-tetrahydrothieno[2,3-c]isoquinoline-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C12H13N3OS/c13-9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-15-12(8)17-10(9)11(14)16/h5H,1-4,13H2,(H2,14,16)
Clé InChI
RGOMRMKWFDTOQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9003285
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9003285_sds.pdf