Principaux documents
CH4017936573
ChemBridge Corporation
2-(3-methoxyphenoxy)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-methoxyphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-13-7-3-2-4-8(5-7)14-6-9(12)11-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
QGULAZOKPKAIRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015227
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015227_sds.pdf