CH4017929733
ChemBridge Corporation
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
Réf. du fournisseur: 7722308-1G
125.18 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: 7722308-1G
125.18 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12FNO2/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-16-13-7-3-11(4-8-13)14(17)18/h1-8,16H,9H2,(H,17,18)
Clé InChI
GABPQBSNSDBMBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7722308_sds.pdf