Principaux documents
CH4005952448
ChemBridge Corporation
2-[4-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethanol
1 G
91.95 CHF
5 G
189.08 CHF
Réf. du fournisseur: 6611923-1G
91.95 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
91.95 CHF
5 G
189.08 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6611923-1G
91.95 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethanol
Inchi Code
1S/C13H17N3O3S/c17-10-9-15-5-7-16(8-6-15)13-11-3-1-2-4-12(11)20(18,19)14-13/h1-4,17H,5-10H2
Clé InChI
POOAXYKZAFOTMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6611923
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6611923_sds.pdf