S-095
PB-22 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 (indole-D5) solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(OC1=C(N=CC=C2)C2=CC=C1)C3=C([2H])N(CCCC(O)C)C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C43
InChI
1S/C23H22N2O3/c1-16(26)7-6-14-25-15-19(18-10-2-3-11-20(18)25)23(27)28-21-12-4-8-17-9-5-13-24-22(17)21/h2-5,8-13,15-16,26H,6-7,14H2,1H3/i2D,3D,10D,11D,15D
Clé InChI
USLCLHHNJHEBGL-DVHJCUEESA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup