Principaux documents
NMID991
α-Methyltryptamine
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Agence
NMI Australia certified reference material
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C11H14N2.ClH/c1-8(12)6-9-7-13-11-5-3-2-4-10(9)11;/h2-5,7-8,13H,6,12H2,1H3;1H
Clé InChI
SNEXLQZZENRCSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable