Principaux documents
NMID646
Stanozolol
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H32N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.49
Code UNSPSC :
41116107
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable