Principaux documents
NMID608
Etiocholanolone sulfate
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H45NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.69
Code UNSPSC :
41116107
Agence
NMI Australia certified reference material
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable