Principaux documents
NMID283B
Mefenorex hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18ClN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.19
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Agence
NMI Australia certified reference material
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C12H18ClN.ClH/c1-11(14-9-5-8-13)10-12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,11,14H,5,8-10H2,1H3;1H
Clé InChI
IDHNGYVCZUQHFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable