Documents
H-167
Supelco
Harmine solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
1-Methyl-7-methoxy-β-carboline, 7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, Banisterin, Banisterine, Harmin, Harmine, Leucoharmine, MeSH ID: D006247, Telepathin, Telepathine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Description
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup