F-052
Furosemide Impurity Mixture solution
5 μg/mL (50:50 Acetonitrile:Water, each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
2-Chloro-4-furfurylamino-5-sulfamoylbenzoic acid, 5 μg/mL
4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic acid (Furosemide RCB), 5 μg/mL
Furosemide, 5 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
5 μg/mL (50:50 Acetonitrile:Water, each analyte)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 °C