F-026
4-Fluorotropacocaine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN1[C@@]2([H])CC[C@]1([H])C[C@@H](OC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)C2.Cl
InChI
1S/C15H18FNO2.ClH/c1-17-12-6-7-13(17)9-14(8-12)19-15(18)10-2-4-11(16)5-3-10;/h2-5,12-14H,6-9H2,1H3;1H/t12-,13+,14?;
Clé InChI
HDJWOWRZPURJNT-LIWIJTDLSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2.0 °C