Principaux documents
B-112
Supelco
Baclofen solution
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
(±)-Baclofen, (±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v))
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
GABAB receptor agonist; skeletal muscle relaxant; antispastic agent.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.2 °F
Point d'éclair (°C)
54 °C