Principaux documents
B27244052914
BioBlocks, Inc.
4-Hydroxy-7-trifluoromethoxyquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-hydroxy-7-(trifluoromethoxy)-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6F3NO4/c12-11(13,14)19-5-1-2-6-8(3-5)15-4-7(9(6)16)10(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
WSRHNQMYSSCBOT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU2015