LM2212
Avanti
C12 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2212, ethanol solution
Synonyme(s) :
N-(dodecanoyl)-sphing-4-enine
About This Item
Produits recommandés
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM2212-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2212
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
Clé InChI
HXFPPRPLRSPNIB-VARSQMIESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup