880155P
Avanti
ALC-0159
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
α-[2-(ditetradecylamino)-2-oxoethyl]-ω-methoxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), PEG-N,N-ditetradecylacetamide, Methoxypolyethyleneglycoloxy(2000)-N,N-ditetradecylacetamide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 g (880155P-1G)
pkg of 1x100 mg (880155P-100MG)
pkg of 1x200 mg (880155P-200MG)
pkg of 1x25 mg (880155P-25MG)
pkg of 1x50 mg (880155P-50MG)
pkg of 1x500 mg (880155P-500MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Application(s)
advanced drug delivery
Type de lipide
cationic lipids
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
Conditionnement
- 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-50MG)
- 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-100MG)
- 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-200MG)
- 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-500MG)
- 30 mL Amber Glass Screw Cap Vial(880155P-1G)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3