Documents
870332P
Avanti
C3:0 L-carnitine-d9 (HCl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Propionyl L-carnitine-d9 (HCl Salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11D9ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.78
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
>99% (TOF, LC/MS)
>99.0% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (870332P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Lipidomics
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable