Principaux documents
870330P
Avanti
C5:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Pentanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14D9NO4
Poids moléculaire :
254.37
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (870330P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
lipidomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
Clé InChI
VSNFQQXVMPSASB-YEELJIISSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870330P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable