Principaux documents
870324P
Avanti
C18:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Stearoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H41D9ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.18
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
(TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (870324P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
1S/C25H49NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h23H,5-22H2,1-4H3;1H/t23-;/m1./s1/i2D3,3D3,4D3;
Clé InChI
YSVYWVPJJXVIFM-CYBATEEDSA-N
Application
Mass Spectrometry
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870324P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable