860850P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860850P, powder
Synonyme(s) :
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860850P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860850P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(N[C@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available